Learn More
2-Nitrotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Artikelnummer. 30313336
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313336
Marke: CDN CDND65070.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrotoluene methyl-d3
CAS 70786-67-3
Summenformel C7 2H3 H4 N O2
Menge 0.5 g
Synonym Benzene, 1-(methyl-d3)-2-nitro- (9 CI), 2-Nitrotoluene (methyl-D3), o-Nitro-α,α,α-trideuteriotoluene
InChI-Formel InChI=1 S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-nitro-2-(trideuteriomethyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol) 140.15
Formelmasse 140.0665 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity