Learn More
2-Nitrotrifluormethylbenzol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050422 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30050422 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0161.110025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Nitrotrifluormethylbenzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Nitrobenzotrifluoride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H4 F3 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-nitrotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 191.107
Menge 25 mg
Formelmasse 191,0194 g/mol