Learn More
2-Nonanon, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10227403 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10227403 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10123340 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10553501 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10227403 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148785000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 821-55-6 | C₉H₁₈O | 142,24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-55-6
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
MDL-Nummer MFCD00009553
InChI-Schlüssel VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
PubChem CID 13187
ChEBI CHEBI:77927
IUPAC-Name Nonan-2-on
SMILES CCCCCCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nonanone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -21.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8260g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 190.0°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6COCH3
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 500 mL
Beilstein 01, 709
Relative Dichte 0.826
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.37g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke