Learn More
2-(Nonylthio)propanamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Nonylthio)propanamide |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(5(7)8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| Formelmasse | 114.068 |