missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Nonylthio)propanamid, TRC

Artikelnummer. 30471601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471601 10 mg -
30465241 50 mg 50 Milligramm
30470778 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30471601 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN65048510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1021343-21-4
Summenformel C6 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.142
IUPAC-Name 1-Methylcyclobutan-1-Carbonsäure
SMILES CC1(CCC1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(Nonylthio)propanamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2/c1-6(5(7)8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Formelmasse 114.068
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.