Learn More
2-NP-AOZ-d4, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16626193 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16626193 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16626193 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. R165910MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-NP-AOZ-d4
CAS 1007478-57-0
CAS Max. % ≤ 100%
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Synonym 3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d4
Molekulargewicht (g/mol) 239.22 g/mol
Menge 10 mg
Güte Nitrofuran-Metaboliten