Learn More
2-NP-AOZ-d4, TRC
Artikelnummer. 30132806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132806 25 mg 25 Milligramm
17907069 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30132806 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN89500225MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1007478-57-0
Summenformel C10 2H4 H5 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 239.22
Synonym 2-NP-AOZ D4
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetradeuterio-3-[(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES [2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccccc2[N+](=O)[O-])C1([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-NP-AOZ D4
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2
Formelmasse 239.0844