Learn More
2'-O-{[(2,2,2-Trichlorethyl)oxy]carbonatel-Paclitaxel, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-O-[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl Paclitaxel |
| CAS | 100431-55-8 |
| Summenformel | C50H52Cl3NO16 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (alphaR,betaS)-beta-(Benzoylamino)-alpha-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-benzenepropanoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C50H52Cl3NO16/c1-26-32(67-44(61)38(68-45(62)65-25-50(51,52)53)36(29-16-10-7-11-17-29)54-42(59)30-18-12-8-13-19-30)23-49(63)41(69-43(60)31-20-14-9-15-21-31)39-47(6,33(57)22-34-48(39,24-64-34)70-28(3)56)40(58)37(66-27(2)55)35(26)46(49,4)5/h7-21,32-34,36-39,41,57,63H,22-25H2,1-6H3,(H,54,59)/t32-,33-,34+,36-,37+,38+,39-,41-,47+,48-,49+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1029.3 |
| Formelmasse | 1027.2352 |