Learn More
2-O-a-D-Glucopyranosyl-L-ascorbinsäure, TRC
Artikelnummer. 30240648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240648 100 mg 100 Milligramm
30240740 10 mg 10 Milligramm
30240817 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240648 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG596633100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129499-78-1
Summenformel C12 H18 O11
Molekulargewicht (g/mol) 338.26
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3-Hydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ascorbyl Glucoside
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O11/c13-1-3(15)9-8(19)10(11(20)22-9)23-12-7(18)6(17)5(16)4(2-14)21-12/h3-7,9,12-19H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-,7+,9+,12+/m0/s1
Formelmasse 338.0849