Learn More
2-O-Alpha-L-Fucopyranosyl-D-galactose, TRC
Artikelnummer. 30393059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393059 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8235001MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-O-a-L-Fucopyranosyl-D-galactose
CAS 24656-24-4
Summenformel C12 H22 O10
Menge 1 mg
Synonym 2-O-(6-Deoxy-alpha-L-galactopyranosyl)-D-galactose, Blood Group H Disaccharide, Fuc1-alpha-2Gal
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O10/c1-3-5(14)7(16)9(18)12(20-3)22-10-8(17)6(15)4(2-13)21-11(10)19/h3-19H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+,8-,9-,10+,11?,12+/m0/s1
SMILES C[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2S,3S,4R,5S,6R)-2-Methyl-6-[(3R,4S,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 326.3
Formelmasse 326.1213