Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-Methylzytidin, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
2′-O-Methylcytidin wird bei der Herstellung von Nukleosid-Derivaten als Inhibitoren der RNA-abhängigen RNA-Virus-Polymerase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Licht- und luftempfindlich
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-O-Methylcytidine |
| CAS | 2140-72-9 |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C10H15N3O5 |
| MDL-Nummer | MFCD00056067 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2'-o-methylcytidine, cytidine, 2'-o-methyl, 2'-o-methyl cytidine, o 2'-methylcytidine, 4-amino-1-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, 2'-o-methyl-cytidine, o-2-methylcytidine, o2'-methylcytidine, 2-o-methylcytidine, 2/'-o-methylcytidine |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO. |
| InChI-Schlüssel | RFCQJGFZUQFYRF-ZOQUXTDFSA-N |
| SMILES | COC1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)CO)O |
| Mehr anzeigen |