Learn More
2'-O-Methylguanosin, 99 %
Artikelnummer. 15467069
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467069 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15467069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65770.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2140-71-8
Summenformel C11H15N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 297.27
MDL-Nummer MFCD00057053
InChI-Schlüssel OVYNGSFVYRPRCG-YPLCUDRINA-N
Synonym 2'-o-methylguanosine, 2'-o-methyl guanosine, 2'-o-methyl-guanosine, guanosine, 2'-o-methyl, unii-w722h4pa1s, 2-amino-9-2-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxyoxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-o-methylguanosine
PubChem CID 188959
ChEBI CHEBI:19229
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-O-Methylguanosine
Farbe Weiß
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-3-Methoxyoxolan-2-yl]-3H-Purin-6-on
Formelmasse 297.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-O-Methylguanosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-O-Methylguanosine