Learn More
(+/-)-2-Octanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428826
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428826 2500 mL 2500 Milliliter
11399559 100 mL 100 Milliliter
11418826 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16985.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.231 g/mol
(±)-2-Octanol is used in flavors, paints and coatings, defoaming agent, low-volatility solvent, lubricants, fuels, paints and coatings. It is used as a frother in mineral floatation and wetting agent. It acts as an intermediate in the preparation of surfactants, cosmetic emollients esters and plasticizers. Further, it is also used as a reagent in the synthesis of pharmaceutical compounds and piperine derivatives. In addition to this, it is considered as an alternative of 2-ethylhexanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(^+)-2-Octanol wird in Aromen, Farben und Beschichtungen, Entschäumungsmitteln, schwach flüchtigen Lösungsmitteln, Schmierstoffen und Kraftstoffen verwendet. Wird als Schaum bei der Mineraltrennung durch Flotation und als Benetzungsmittel verwendet. Dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Tensiden und Weichmachern in Kosmetika und Kunststoffen. Wird darüber hinaus als Reagenz bei der Synthese von pharmazeutischen Verbindungen und Piperinderivaten eingesetzt. Wird auch als Alternative für 2-Ethylhexanol betrachtet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Aceton, Alkohol, den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Schwach mischbar mit kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-96-6
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer MFCD00004591
InChI-Schlüssel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-Name Octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Octanol
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 0.819
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.426
Menge 2500 mL
Beilstein 1719325
Merck Index 14,6752
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,acetone,alcohol,most common organic solvents,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Slightly miscible with cold water.
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Octanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Octanol