Learn More
2-Octanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081607
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
5000 Milliliter
Artikelnummer. 11444753
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11643.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.215 g/mol
2-Octanone is used in perfumes, high-boiling solvent, especially for epoxy resin coatings and in leather finishes. It is used in flavoring, odorant. It can act as antiblushing agent for nitrocellulose lacquers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Octanon wird in Parfums, hochsiedenden Lösungsmitteln, insbesondere für Epoxidharzbeschichtungen und in Lederoberflächen, verwendet. Verwendung in Aroma- und Geruchsstoffen. Kann als Gegenmittel für Nitrozellulose-Lacke dienen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-13-7
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.215
MDL-Nummer MFCD00009540
InChI-Schlüssel ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
PubChem CID 8093
ChEBI CHEBI:87434
IUPAC-Name Octan-2-on
SMILES CCCCCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octanone
Schmelzpunkt -16°C
Dichte 0.819
Siedepunkt 172°C to 173°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 250 mL
Beilstein 635843
Merck Index 14,4711
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%