Learn More
2-Octen, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326686 25 g 25 Gramm
11316686 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03862.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-67-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-67-1
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00009532
InChI-Schlüssel ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
IUPAC-Name (E)-Oct-2-en
SMILES CCCCCC=CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octene
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.715
Siedepunkt 123°C to 125°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1719495
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 98%