Learn More
2-Octyldodecan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30417414
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417414 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417414 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO24115025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Octyldodecanol
CAS 5333-42-6
Summenformel C20 H42 O
Menge 25 g
Synonym Octyldodecanol, (2RS)-2-octyldodecan-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
IUPAC-Name 2-Octyldodecan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 298.55
Formelmasse 298.3236