Learn More
2-Octyldodecan-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Octyldodecanol |
| CAS | 5333-42-6 |
| Summenformel | C20 H42 O |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Octyldodecanol, (2RS)-2-octyldodecan-1-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC |
| IUPAC-Name | 2-Octyldodecan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 298.55 |
| Formelmasse | 298.3236 |