Learn More
2-Octynolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435067
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435067 100 g 100 Gramm
11415067 5 g 5 Gramm
11425067 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21957.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5663-96-7 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5663-96-7
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.182
MDL-Nummer MFCD00004364
InChI-Schlüssel BQDKCWCMDBMLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octynoic acid, 2-octyn-1-oic acid, m-pentyl propiolate, propiolic acid, pentyl, propiolic acid, pentyl ester, pentylpropiolic acid, 2-oa, 2-octynoicacid, acmc-1apg2, epitope id:137475
PubChem CID 21872
ChEBI CHEBI:60295
IUPAC-Name Oct-2-ynoinsäure
SMILES CCCCCC#CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octynoic acid
Dichte 0.961
Siedepunkt 148°C to 149°C (19 mmHg)
Flammpunkt 101°C (214°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 98%