Learn More
2-Oxa-6-azaspiro-[3.4]-octan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414038 250 mg 250 Milligramm
15424038 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57579.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 220290-68-6 | C6H11NO | 113.16 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane is involved in the preparation of azaspirocycle or azetidine substituted 4-anilinoquinazoline derivatives, which exhibits epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitory activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan ist an der Vorbereitung des Azaspirozyklusses oder der Azetidin-substituierten 4Anilinoquinazolin-Derivate beteiligt, die hemmende Aktivitäten des epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors (EGFR) aufweisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220290-68-6
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD14586455
InChI-Schlüssel ZHAIMJRKJKQNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-6-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3.4 octane, 2-oxa-6-azaspiro 3,4 octane, acmc-209fqv, 2-oxa-7-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3,4 octane, spiro pyrrolidine-3,3'-oxetane
PubChem CID 53438323
IUPAC-Name 2-Oxa-7-Azaspiro[3.4]Octan
SMILES C1CNCC12COC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Dichte 1.08
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 95%