Learn More
2-Oxa-7-azaspiro-[3.5]-nonan-hemioxalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414248 500 mg 500 Milligramm
15404248 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57834.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1429056-28-9 | C16H28N2O6 | 344.408 g/mol
Spiro forms of oxazines find applications as leuco dyes, by frequently displaying chromism - reversibly interchanging between their colorless and colored forms. Spiro compounds are used as photo chromic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Spiroformen von Oxazinen finden Anwendung als Leukofarbstoffe, da sie häufig Chromismus zeigen und reversibel zwischen ihren farblosen und farbigen Formen wechseln. Spiro-Verbindungen werden als photochrome Materialien verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1429056-28-9
Summenformel C16H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 344.408
MDL-Nummer MFCD11035888
InChI-Schlüssel WWVUFRRXXSVWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate 2:1, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane ; oxalic acid, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonan hemioxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3,5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemi-oxalate
PubChem CID 71463619
IUPAC-Name 2-Oxa-7-Azaspiro[3.5]Nonan;Oxalsäure
SMILES C1CNCCC12COC2.C1CNCCC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Schmelzpunkt 208°C
Farbe Weiß bis grau
Dichte 1.048 g/mL
Menge 500 mg
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest