Learn More
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-Hemioxalat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane Hemioxalate |
| CAS | 1429056-28-9 |
| Summenformel | 2(C7H13NO) . C2H2O4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | O=C(C(O)=O)O.O1CC2(CCNCC2)C1.O3CC4(CCNCC4)C3 |
| IUPAC-Name | 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonanhemioxalat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 344.39 |
| Formelmasse | 344.2 |