Learn More
2-Oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021982
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11431918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14543.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Oxazolidinon wird als antimikrobielles Mittel verwendet; bei Organismen dient es als Proteinsynthese-Inhibitoren und richtet sich auf einen frühen Schritt, der die Bindung von N-Formylmethionyl-tRNA an das Ribosom umfasst. Es wird für die chirale Synthese verwendet. Es wird als Ethanolamin-Äquivalent eingesetzt und verhält sich auch wie ein Aziridin-Äquivalent bei der Umwandlung von Thiophenolen oder Aminen in ihre Aminoethylderivate.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-25-6
Summenformel C3H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 87.08
MDL-Nummer MFCD00005268
InChI-Schlüssel IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC-Name 1,3-Oxazolidin-2-on
SMILES O=C1NCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxazolidinone
Schmelzpunkt 84°C to 89°C
Siedepunkt 220°C (48 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 106251
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 87.08
Reinheit (%) 99%