Learn More
2-Oxazolidon , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10065993 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10065993 5 g Glasflasche 5 Gramm
10502341 25 g Glasflasche 25 Gramm
10725591 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10065993 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 129660050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-25-6
Summenformel C3H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 87.08
MDL-Nummer MFCD00005268
InChI-Schlüssel IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC-Name 1,3-Oxazolidin-2-on
SMILES O=C1NCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxazolidone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Siedepunkt 220°C (48.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27,135
Fieser 12,359; 13,24; 14,242
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 87.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver