Learn More
2-Oxo-2,3-Dihydro-1,3-Benzoxazol-6-Sulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10295704 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10245994 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295704 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC75703DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 27685-90-1
Summenformel C7H4ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.62
MDL-Nummer MFCD03001119
InChI-Schlüssel IBHCNMJSVDRBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, benzoxazalone, 6-sulfochloride, 2,3-dihydro-2-oxobenzoxazole-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5677, acmc-209gyq
PubChem CID 119698
IUPAC-Name 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 233.63
Reinheit (%) 95%