Learn More
2-Oxo-3-hydroxy-LSD, Lipomed
Artikelnummer. 30463189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463189 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30463189 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMLSD1946100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
2-Oxo-3-hydroxy-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H25 N3 O3
Synonym 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
IUPAC-Name (6aR,9R)-N,N-Diethyl-5A-hydroxy-7-methyl-5-oxo-6,6A,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 355.43
Menge 100 mg
Formelmasse 355,1896 g/mol