Learn More
2-Oxo-4-phenylbutansäure, Mikromol™
Beschreibung
2-Oxo-4-phenylbutansäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid |
| CAS | 710-11-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C10 H10 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, α-oxo-, Butyric acid, 2-oxo-4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Oxobenzenebutanoic acid, 2-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-2-oxobutanoic acid, 4-Phenyl-2-oxobutyric acid, Benzylpyruvic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Oxo-4-phenylbutansäure |
| Mehr anzeigen |