Learn More
2-Oxocyclohexanepropionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494630
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11494630 1 g 1 Gramm
11404640 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11494630
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50722.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4594-78-9 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4594-78-9
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
MDL-Nummer MFCD00013797
InChI-Schlüssel SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-2-oxocyclohexyl propanenitrile, 2-2-cyanoethyl cyclohexanone, cyclohexanepropanenitrile, 2-oxo, 2-2-cyanethyl cyclohexanone, 2-oxo-1-cyclohexanepropionitrile, cyclohexanepropionitrile, 2-oxo, 2-oxocyclohexanepropionitrile, 2-.beta.-cyanoethyl cyclohexanone, 2-b-cyanoethyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanepropiononitrile
PubChem CID 96223
IUPAC-Name 3-(2-Oxocyclohexyl)propannitril
SMILES O=C1CCCCC1CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxocyclohexanepropionitrile
Dichte 1.021
Siedepunkt 138°C to 142°C (10 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 99%