Learn More
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)essigsäure, LoGiCal
Artikelnummer. 30459870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459870 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459870 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0083.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
CAS 53934-76-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid, Piracetam Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)CN1CCCC1=O
IUPAC-Name 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)essigsäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
Menge 10 mg
Formelmasse 143,0582 g/mol