missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-PCCA hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
2-PCCA hydrochloride is a GPR88 receptor agonist, and inhibits GPR88-mediated cAMP production, with an EC50 of 116 nM in HEK293 cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-PCCA hydrochloride |
| Physikalische Form | Powder |
| Farbe | White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C30H38ClN3O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (203.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (40.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.[H]Cl.CCCC1=CC=C(C2=CC=C(N(C[C@@H](N)[C@@H](C)CC)C([C@@H]3[C@@H](C4=CC=CC=N4)C3)=O)C=C2)C=C1.CCCC5=CC=C(C6=CC=C(N(C[C@@H](N)[C@@H](C)CC)C([C@H]7[C@H](C8=CC=CC=N8)C7)=O)C=C6)C=C5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 492.1 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?