Learn More
2-Pentadecanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387366 100 g 100 Gramm
11377366 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09347.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2345-28-0 | C15H30O | 226.404 g/mol
It is primarily used as a flavoring substances to impart a fatty, slightly spicy, and floral flavor. 2-Pentadecanone can perfectly compliment and enhance a variety of foods including butters, cheeses and meats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird hauptsächlich als Aromastoff verwendet, um einen fettreichen, leicht würzigen und floralen Geschmack zu verleihen. 2-Pentadecanon kann eine Vielzahl von Lebensmitteln, einschließlich Butter, Käse und Fleisch ergänzen und verbessern.
Löslichkeit
Löslich in Toluol (fast transparent). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2345-28-0
Summenformel C15H30O
Molekulargewicht (g/mol) 226.404
MDL-Nummer MFCD00053712
InChI-Schlüssel CJPNOLIZCWDHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentadecanone, methyl tridecyl ketone, pentadecanone, unii-b2q48j997n, fema no. 3724, 2-pentandecanone, acmc-209g3f, 2-pentadecanone, fg, 2-pentadecanone, analytical standard
PubChem CID 61303
IUPAC-Name Pentadecan-2-ons
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentadecanone
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Dichte 0.82
Siedepunkt 293°C to 294°C
Flammpunkt 144°C (291°F)
Menge 100 g
Beilstein 1764872
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene (almost transparency). Insoluble in water.
Formelmasse 226.4
Reinheit (%) 97%