Learn More
(+/-)-2-Pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454727 2500 mL 2500 Milliliter
11444727 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21217.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.24 €
    218.65 € / 2500 Milliliter
    Sparen 48.59 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
It finds its application as a solvent for paints and lacquers and to make drugs, to make catalyst systems and methanol and as a solvent for primers and for extracting 2-hydroxy-4-methylthiobutyric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung als Lösungsmittel für Farben und Lacke und wird zur Herstellung von Medikamenten, zur Herstellung von Katalysatorsystemen und Methanol sowie als Lösungsmittel für Primer und zur Extraktion von 2-Hydroxy-4-Methylthiobutyrinsäure verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 166 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6032-29-7
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004579
InChI-Schlüssel JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
IUPAC-Name Pentan-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Pentanol
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.811
Siedepunkt 114°C to 115°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.406
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718819
Merck Index 14,7119
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,166g/L. Soluble in alcohol.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit