Learn More
(±)-2-Pentanol, TRC
Artikelnummer. 30413902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413902 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP227105250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentanol
CAS 6032-29-7
Summenformel C5 H12 O
Menge 250 mL
Synonym 2-Pentanol (8CI','9CI','ACI), (±)-2-Pentanol, 1-Methyl-1-butanol, 1-Methylbutanol, 2-Hydroxypentane, 2-Pentyl alcohol, DL-2-Pentanol, dl-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(C)O
IUPAC-Name Pentan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
Formelmasse 88.0888