Learn More
2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5, CDN
Artikelnummer. 30314201
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314201
Marke: CDN CDND02191G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentanone D5 (1,1,1,3,3-D5)
CAS 24313-49-3
Summenformel C5 D5 H5 O
Menge 1 g
Synonym 2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5, 1,1,1,3,3-Pentadeuterio-2-pentanone, 2-Pentanone-1,1,1,3,3-D5, Pentan-2-one-d5
InChI-Formel InChI=1 S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])CC
IUPAC-Name 1,1,1,3,3-pentadeuteriopentan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 91.1631
Formelmasse 91.1045 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity