Learn More
2-Pentanon ≥90 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15685790 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15685790 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15685790 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 5377481L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥90 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentanon
CAS 107-87-9
Schmelzpunkt -78 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.809 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 101 °C bis 105 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O
Strukturformel CH3COCH2CH2CH3
MDL-Nummer MFCD00009400
Menge 1 l
UN-Nummer UN1249
Beilstein 506058
Synonym 2-Pentanon, Methylpropylketon, Ethylaceton, Pentanon, Propylmethylketon, Methyl-n-Propylketon, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
InChI-Schlüssel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)C
IUPAC-Name Pentan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Formelmasse 86.13 mol
Reinheit (%) ≥ 90 %