Learn More
2-Pentanone, ≥99.5%, Ultrapure Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15605800 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15605800 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15605800 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 5377721L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentanone
CAS 107-87-9
Schmelzpunkt -78°C
Farbe Farblos
Dichte 0.809g/mL at 25°C
Siedepunkt 101°C to 105°C (1013 hPa)
Flammpunkt 7°C (44.6°F)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O
Strukturformel CH3COCH2CH2CH3
MDL-Nummer MFCD00009400
Menge 1 L
UN-Nummer UN1249
Beilstein 506058
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
InChI-Schlüssel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)C
IUPAC-Name Pentan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Formelmasse 86.13g/mol
Reinheit (%) ≥99.5%