Learn More
2-Pentanon, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10193450 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10034143 1 L Glasflasche 1 Liter
10606264 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
11701391 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10193450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 123502500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-87-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
InChI-Schlüssel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC-Name Pentan-2-on
SMILES CCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentanone
Schmelzpunkt -78.0°C
Dichte 0.8090g/mL
Siedepunkt 100.0°C to 103.0°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO(CH2)CH3
Brechungsindex 1.3890 to 1.3910
Menge 250 mL
Beilstein 01,676
Merck Index 15,6187
Relative Dichte 0.809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 43g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit