Learn More
2-Pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338006 100 g 100 Gramm
11328006 25 g 25 Gramm
11348006 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13262.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.134 g/mol
2-Pentanone is used as a solvent for lacquers and surface coatings. It acts as a flavoring agent. It is also used as a solvent for cleaning and degreasing purpose. Further, it serves as an intermediate, paint additive and coating additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Pentanon wird als Lösungsmittel für Lacke und Oberflächenbeschichtungen verwendet. Fungiert als Aromastoff. Es wird auch als Lösungsmittel zur Reinigung und Entfettung verwendet. Darüber hinaus dient es als Zwischen-, Lackadditiv und Beschichtungszusatz.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-87-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00009400
InChI-Schlüssel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC-Name Pentan-2-on
SMILES CCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentanone
Schmelzpunkt -78°C
Dichte 0.813
Siedepunkt 100°C to 101°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Brechungsindex 1.3905
Menge 100 g
UN-Nummer UN1249
Beilstein 506058
Merck Index 14,6114
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥99%