Learn More
2-Pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Pentanone is used as a solvent for lacquers and surface coatings. It acts as a flavoring agent. It is also used as a solvent for cleaning and degreasing purpose. Further, it serves as an intermediate, paint additive and coating additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Pentanon wird als Lösungsmittel für Lacke und Oberflächenbeschichtungen verwendet. Fungiert als Aromastoff. Es wird auch als Lösungsmittel zur Reinigung und Entfettung verwendet. Darüber hinaus dient es als Zwischen-, Lackadditiv und Beschichtungszusatz.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Pentanone |
| Schmelzpunkt | -78°C |
| Dichte | 0.813 |
| Siedepunkt | 100°C to 101°C |
| Flammpunkt | 7°C (44°F) |
| Brechungsindex | 1.3905 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN1249 |
| Beilstein | 506058 |
| Merck Index | 14,6114 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Pentanone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl propyl ketone