Learn More
2-Pentanone, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15695620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15695620 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15695620 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 471194100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentanone
Namenshinweis CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
CAS 107-87-9
Extinktion max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 370 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 1.0 at 330 nm
CAS Max. % ≤100.0000%
Schmelzpunkt -78°C (literature)
Dichte 0.809 g/mL at 25 °C(lit.)
Siedepunkt 101°C to 105°C
Flammpunkt 7°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O
Strukturformel CH3COCH2CH2CH3
MDL-Nummer MFCD00009400
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1224
Beilstein 506058
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
InChI-Schlüssel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)C
IUPAC-Name Pentan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) >99.45%
Güte HPLC