Learn More
2-Pentanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylpropylketone |
| CAS | 107-87-9 |
| Summenformel | C5 H10 O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 2-Pentanone, 4-Methyl-2-butanone, Ethylacetone, Methyl n-propyl ketone, Methyl propyl ketone, NSC 5350, Propyl methyl ketone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(=O)C |
| IUPAC-Name | Pentan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 86.13 |
| Formelmasse | 86.0732 |