Learn More
2-Pentanon, TRC
Artikelnummer. 30419025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419025 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP274020250G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylpropylketone
CAS 107-87-9
Summenformel C5 H10 O
Menge 250 g
Synonym 2-Pentanone, 4-Methyl-2-butanone, Ethylacetone, Methyl n-propyl ketone, Methyl propyl ketone, NSC 5350, Propyl methyl ketone
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(=O)C
IUPAC-Name Pentan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Formelmasse 86.0732