Learn More
2-Penten, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023813
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11453328 25 g 25 Gramm
11463328 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11453328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17736.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 109-68-2 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Pentene (mixture of cis and trans) is used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Penten (Mischung aus cis und trans) wird bei der Synthese von Polycyclopenten durch ringöffnende Metathese-Polymerisation verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-68-2
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
MDL-Nummer MFCD00009384
InChI-Schlüssel QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Synonym trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
SMILES CC\C=C/C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentene
Namenshinweis cis + trans
Dichte 0.65
Siedepunkt 36°C to 38°C
Flammpunkt −45°C (−49°F)
Geruch Petroleum-like
Strukturformel CH3CH2CH=CHCH3
Brechungsindex 1.38
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 969151
Merck Index 14,7123
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
IUPAC-Name (2Z)-Pent-2-en
Formelmasse 70.14
Reinheit (%) 98%