Learn More
2-Pentylidenecyclohexanon, TRC
Artikelnummer. 17953645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953645 500 mg 500 Milligramm
17934735 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP280255500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25677-40-1
Summenformel C11 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 166.26
Synonym 2-Pentylidenecyclohexanone
IUPAC-Name (2E)-2-Pentylidenecyclohexan-1-eins
SMILES CCCC\C=C\1/CCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentylidenecyclohexanone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7+
Formelmasse 166.1358