Learn More
2-Pentyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439893
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439893 1 g 1 Gramm
11449893 5 g 5 Gramm
11459893 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11439893
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12999.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6261-22-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6261-22-9
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00040915
InChI-Schlüssel WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyn-1-ol, 2-pentyne-1-ol, 2-pentynol, zlchem 1280, pubchem13063, acmc-209n5w, ksc357i0r, 2-pentyn-1-01
PubChem CID 80421
IUPAC-Name Pent-2-in-1-ol
SMILES CCC#CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentyn-1-ol
Dichte 0.91
Siedepunkt 154°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Recognizable
Strukturformel CH3CH2C≡CCH2OH
Brechungsindex 1.453
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1734007
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%