Learn More
2-Phenoxybiphenyl, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenoxybiphenyl |
| Schmelzpunkt | 47°C to 50°C |
| Summenformel | C18H14O |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2371408 |
| Synonym | 2-phenoxybiphenyl, 2-phenoxy-1,1'-biphenyl, 2-phenyloxybiphenyl, phenoxy-2-diphenyl, 1,1'-biphenyl, phenoxy, 1,1'-biphenyl, 2-phenoxy, o-diphenyl phenyl ether, 2-biphenylyl phenyl ether, ether, 2-biphenylyl phenyl, phenyl biphenyl ether |
| InChI-Schlüssel | UHJWZORSTYATLW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-Name | 1-phenoxy-2-phenylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.31 |
| Mehr anzeigen |