Learn More
2-Phenoxybiphenyl, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352406
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352406 25 g -
11342406 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06183.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6738-04-1
MDL-Nummer MFCD00003035
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxybiphenyl
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Summenformel C10H8O2
Menge 25 g
Beilstein 2371408
Synonym prop-2-yn-1-yl benzoate, propargyl benzoate, prop-2-yn-1-ylbenzoate, 2-propynyl benzoate, acmc-20ajtj, 2-propynyl benzoate #
InChI-Schlüssel NBDHEMWCIUHARG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Prop-2-ynyl-benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
PubChem CID 336291
Formelmasse 246.31
Reinheit (%) ≥98%