Learn More
2-Phenoxyethanimidamid-Hydrochlorid-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10464153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10464153 1 g 1 Gramm
10553603 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464153 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07572DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 67386-38-3
Summenformel C8H11ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.64
MDL-Nummer MFCD00173806
InChI-Schlüssel ZLZLLGGMCNVVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyacetamidine hydrochloride, 2-phenoxyethanimidamide hydrochloride, 2-phenoxyacetimidamide hydrochloride, 2-phenoxy-acetamidine hcl, ethanimidamide, 2-phenoxy-, monohydrochloride, 2-phenoxyethanamidine, chloride, 2-phenoxyacetamidinehydrochloride, 2-phenoxy acetamidine hydrochloride, ethanimidamide,2-phenoxy-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2745912
IUPAC-Name 2-Phenoxyethanimidamid;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 222.68
Reinheit (%) 97%