Learn More
2-Phenoxyethylacrylat, Tech. 85 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450827 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15450827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12120.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 4-methoxyphenol
CAS 48145-04-6
Dichte 1.104
Siedepunkt 103°C to 104°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C11H12O3
Strukturformel C6H5O(CH2)2O2CCH=CH2
Brechungsindex 1.519
MDL-Nummer MFCD00053696
Menge 50 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 2102773
Synonym 2-phenoxyethyl acrylate, phenoxyethyl acrylate, light ester po-a, chemlink 160, ebecryl 110, 2-propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester, ethylene glycol phenyl ether acrylate, 2-phenoxyethanol acrylate, phenyl cellosolve acrylate, acrylic acid, 2-phenoxyethyl ester
InChI-Schlüssel RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 2-phenoxyethyl prop-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
PubChem CID 39485
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch