Learn More
2-(Phenoxymethyl)oxiran, TRC
Artikelnummer. 30421611
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421611 10 g -
30416799 50 g 50 Gramm
30418523 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30421611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31861510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-60-1
Summenformel C9 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.174
Synonym Oxirane, 2-(phenoxymethyl)-, Oxirane, (phenoxymethyl)- (9CI), Propane, 1,2-epoxy-3-phenoxy- (8CI), 2-(Phenoxymethyl)oxirane, (Phenoxymethyl)oxirane, (Phenyloxymethyl)oxirane, (±)-(Phenoxymethyl)oxirane, (±)-1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, (±)-Glycidyl phenyl ether, (±)-Phenyl glycidyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, 1-Phenoxy-2,3-epoxypropane, 2,3-Epoxy-1-phenoxypropane, 2,3-Epoxypropoxybenzene, 2,3-Epoxypropyl phenyl ether, 3-(Phenoxy)propylene epoxide, 3-(Phenyloxy)-1,2-epoxypropane, 3-Phenoxy-1,2-epoxypropane, 3-Phenoxy-1,2-propylene oxide, 3-Phenoxy-1-propene oxide, 3-Phenoxypropylene oxide, Denacol EX 141, Diluent 690, EX 141, Epiol P, Epoxy 690, Glycidol phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Heloxy 63, Heloxy Modifier 63, JX 016, K 103, NSC 53476, NSC 635, O-Phenylglycidol, Oxiranylmethyl phenyl ether, PGE-H, Phenol glycidyl ether, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycidyl ether, YS 690, γ-Phenoxypropylene oxide
IUPAC-Name 2-(Phenoxymethyl)Oxiran
SMILES C(Oc1ccccc1)C2CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Phenoxymethyl)oxirane
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
Formelmasse 150.0681