Learn More
[2-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [2-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol |
| CAS | 34904-98-8 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C14H14O2 |
| MDL-Nummer | MFCD08690312 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-phenoxymethyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-phenoxymethyl, 2-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol |
| Mehr anzeigen |